Få mere at vide
Hydroxymalonsyre, TRC
Artikelnummer. 30396716
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30396716 10 mg
30395985 100 mg
30393276 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH53155010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-69-3
Molekylær formel C3H4O5
Molekylvægt (g/mol) 120.06
SMIL C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxymalonic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4O5/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1,4H,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vægt 120.0059