missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydroxylysylpyridinoline, TRC

Artikelnummer. 30007323
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30007323 0.5 mg 0.5mg
30006773 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007323 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9540360.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 63800-01-1
Molekylær formel C18H28N4O8
Molekylvægt (g/mol) 428.44
Synonym 2-Amino-6-[4-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]-3-[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]-5-hydroxypyridinio]-2,3,4,6-tetradeoxy-L-erythro-Hexonic Acid Inner Salt, Pyridinoline
IUPAC navn 2-amino-6-[4-(2-amino-2-carboxyethyl)-3-(3-amino-3-carboxypropyl)-5-hydroxypyridin-1-ium-1-yl]-5-hydroxyhexanoate
SMIL C1=C(C(=C(C=[N+]1CC(CCC(C(=O)[O-])N)O)O)CC(C(=O)O)N)CCC(C(=O)O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydroxylysylpyridinoline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H28N4O8/c19-12(16(25)26)3-1-9-6-22(7-10(23)2-4-13(20)17(27)28)8-15(24)11(9)5-14(21)18(29)30/h6,8,10,12-14,23H,1-5,7,19-21H2,(H3-,24,25,26,27,28,29,30)
Formel vægt 428.191
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.