Få mere at vide
Hydroxylapatite, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406622 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11406622 10 g
11416622 25 g
11426622 50 g
11436622 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11406622 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215016210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-06-5
Molekylær formel Ca5HO13P3
Molekylvægt (g/mol) 502.31
MDL nummer MFCD00010904
InChI nøgle XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonym Calcium phosphate hydroxide, Durapatite
IUPAC navn pentacalciumhydroxidtrifosfat
SMIL [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylapatite
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Formel vægt 502.31