Få mere at vide
Hydroxylapatite, fast flow
Artikelnummer. 15432919
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432919 10 g 10g
15442919 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60076.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til fraktionering og oprensning af proteiner, enzymer, plasmider og nukleinsyrer
Anvendes til fraktionering og oprensning af proteiner, enzymer, plasmider og nukleinsyrer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-06-5
Molekylær formel Ca5HO13P3
Molekylvægt (g/mol) 502.31
MDL nummer MFCD00010904
InChI nøgle XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonym Calcium phosphate hydroxide; Durapatite
IUPAC navn pentacalciumhydroxidtrifosfat
SMIL [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylapatite
Navn note fast flow
Farve Hvid
Lineær formel Ca5(OH)(PO4)3
Mængde 10 g
Merck Index 14,3467
Formel vægt 502.32
Fysisk form Pulver