Få mere at vide
Hydroxylapatite, for analysis
Artikelnummer. p-2691602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
Artikelnummer. 10199372
Brand: Thermo Scientific Acros 371260250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1306-06-5 | Ca5HO13P3 | 502.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-06-5
Molekylær formel Ca5HO13P3
Molekylvægt (g/mol) 502.31
MDL nummer MFCD00010904
InChI nøgle XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonym Calcium phosphate hydroxide
IUPAC navn pentacalciumhydroxidtrifosfat
SMIL [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylapatite
Smeltepunkt 1700.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Merck Index 15, 3514
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Formel vægt 502.31
Procent renhed 35 to 40% (Ca)
Grad Analyser
Tab ved tænding 8% max. (800°C)