Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxylapatite |
| Smeltepunkt | 1700,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Tab ved tænding | 8% maks. (800 °C) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2 |
| Merck Index | 15, 3514 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: ubetydelig |
| Vis mere |