Få mere at vide
Hydroxylapatite, for analysis
Artikelnummer. 10199372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10199372 25 g Glasflaske 25g
10446583 100 g Glasflaske 100g
10110273 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10199372 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371260250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1306-06-5 | Ca5HO13P3 | 502.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-06-5
Molekylær formel Ca5HO13P3
Molekylvægt (g/mol) 502.31
MDL nummer MFCD00010904
InChI nøgle XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonym Calcium phosphate hydroxide
IUPAC navn pentacalciumhydroxidtrifosfat
SMIL [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylapatite
Smeltepunkt 1700.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Merck Index 15, 3514
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Formel vægt 502.31
Procent renhed 35 to 40% (Ca)
Grad Analyser
Tab ved tænding 8% max. (800°C)