Få mere at vide
Hydroxylammoniumsulfat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 170 °C |
| CAS | 10039-54-0 |
| Farve | Hvid |
| pH | 3.6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Molekylær formel | H6N2O2·H2SO4 |
| MDL nummer | 44869 |
| Formel vægt | 164,14 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydroxylamine sulfate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H290-Kan ætse metaller.
- EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.