Få mere at vide
Hydroxylaminsulfat, TRC
Artikelnummer. 30391492
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30391492 50 g
1 options
Artikelnummer. 30391492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94383050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine Sulfate
CAS 10039-54-0
Molekylær formel H8N2O6S
Mængde 50 g
Synonym Bis(hydroxylamine) Sulfate, Bis(hydroxylammonium) Sulfate, Di(hydroxylamine) Sulfate, Envision MLB 2030, Hydroxyl Ammonium Sulfate ((HONH3)2SO4), Hydroxylamine Neutral Sulfate, Hydroxylammonium Sulfate, Lanasane LAB, Oxammonium Sulfate
InChI formel InChI=1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMIL NO.NO.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn hydroxylamin; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 164.14
Formel vægt 164.0103