Få mere at vide
Hydroxylaminsulfat, 99%
Artikelnummer. 11399349
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399349 500 g 500g
11309359 25 g 25g
11379349 100 g 100g
11389349 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11399349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088944.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10039-54-0 | H3NEJ·0.5H2SÅ4
Hydroxylammoniumsulfat bruges til at fremstille hydroxylamin-O-sulfonsyre ud fra chlorsvovlsyre. Det er almindeligt anvendt i organisk syntese til omdannelse af aldehyder og ketoner til oximer, carboxylsyrer og deres derivater (f.eks. estere) til hydroxamsyrer, isocyanater til N-hydroxyurinstoffer og nitriler til amidoximer. Det fungerer som en radikalopfanger, der bruges til at afslutte radikalpolymerisationsreaktionerne. Det finder anvendelse som en antioxidant i naturgummi. Det bruges også i fotografering som en stabilisator for farvefremkaldere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10039-54-0
Molekylær formel H3NO·0.5H2SO4
MDL nummer MFCD00044869
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine sulfate
Smeltepunkt ∽170 °C (dekomponering)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Tæthed 1.88 g/mL
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 164.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine sulfate