Få mere at vide
Hydroxylamine sulfate, 99%
Artikelnummer. 11389349
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2kg
500g
Artikelnummer. 11389349
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088944.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10039-54-0 | H3NO·0.5H2SO4
Hydroxylammoniumsulfat bruges til at fremstille hydroxylamin-O-sulfonsyre ud fra chlorsvovlsyre. Det er almindeligt anvendt i organisk syntese til omdannelse af aldehyder og ketoner til oximer, carboxylsyrer og deres derivater (f.eks. estere) til hydroxamsyrer, isocyanater til N-hydroxyurinstoffer og nitriler til amidoximer. Det fungerer som en radikalopfanger, der bruges til at afslutte radikalpolymerisationsreaktionerne. Det finder anvendelse som en antioxidant i naturgummi. Det bruges også i fotografering som en stabilisator for farvefremkaldere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10039-54-0
Molekylær formel H3NO·0.5H2SO4
MDL nummer MFCD00044869
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine sulfate
Smeltepunkt ∼170°C (decomposition)
Farve Hvid
pH 3.6
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Lineær formel (NH2OH)2·H2SO4
FN nummer UN2865
Merck Index 14,4828
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 164.14
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 1.88