Få mere at vide
Hydroxylamine Solution (50 wt. % in H2O), TRC
Artikelnummer. 30009695
Skift visning
Mængde:
1 mL
2.5 mL
Pakningsstørrelse:
2.5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30009695 1 mL -
30009651 2.5 mL 2.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9437081ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-49-8
Molekylær formel H3 N O
Molekylvægt (g/mol) 33.03
Synonym Hydroxylamine
IUPAC navn hydroxylamine
SMIL NO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine
Analyt- eller komponentnavne Hydroxylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Koncentration 50%
InChI formel InChI=1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
Løsningstype Single Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Industry Type Forensics
Mængde 1 mL
Formel vægt 33.0215
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydroxylamine 50%