Få mere at vide
Hydroxylamine-O-sulfonic acid, 97%
Beskrivelse
Hydroxylamin-O-sulfonsyre bruges i syntesen af quinoloner til benzodiazepinstedet for GABAA-receptorer. Det bruges også som en polymerisationskatalysator og et amineringsreagens. Det er involveret i fremstillingen af diazen ved at reagere med en alkali. Det bruges også til inhibering af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) samt (polychlorerede biphenyl) PCB-dannelse ved forbrænding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hydroxylamin-O-sulfonsyre bruges til syntese af quinoloner til benzodiazepinstedet for GABAA-receptorer. Det bruges også som en polymerisationskatalysator og et amineringsreagens. Det er involveret i fremstillingen af diazen ved at reagere med en alkali. Det bruges også til inhibering af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) samt (polychlorerede biphenyl) PCB-dannelse ved forbrænding.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol. Lidt opløseligt i ethanol. Uopløseligt i ether og chloroform.
Noter
Fugtfølsom og hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, syrechlorider, syreanhydrider og ætsende metal.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxylamine-O-sulfonic acid |
| Smeltepunkt | ∼210°C (decomposition) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Beilstein | 956566 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform. |
| Formel vægt | 113.09 |
| Procent renhed | 0.97 |