Learn More
Hydroxylamine-O-sulfonic acid, 97%
Product Code. 11404264
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11404264 25 g 25g
11414264 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11404264 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12560.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2950-43-8 | H3NO4S | 113.09 g/mol
Hydroxylamin-O-sulfonsyre bruges i syntesen af quinoloner til benzodiazepinstedet for GABAA-receptorer. Det bruges også som en polymerisationskatalysator og et amineringsreagens. Det er involveret i fremstillingen af diazen ved at reagere med en alkali. Det bruges også til inhibering af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) samt (polychlorerede biphenyl) PCB-dannelse ved forbrænding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydroxylamin-O-sulfonsyre bruges til syntese af quinoloner til benzodiazepinstedet for GABAA-receptorer. Det bruges også som en polymerisationskatalysator og et amineringsreagens. Det er involveret i fremstillingen af diazen ved at reagere med en alkali. Det bruges også til inhibering af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) samt (polychlorerede biphenyl) PCB-dannelse ved forbrænding.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol. Lidt opløseligt i ethanol. Uopløseligt i ether og chloroform.
Noter
Fugtfølsom og hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, syrechlorider, syreanhydrider og ætsende metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2950-43-8
Molekylær formel H3NO4S
Molekylvægt (g/mol) 113.09
MDL nummer MFCD00011604
InChI nøgle DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide
PubChem CID 76284
IUPAC navn aminohydrogensulfat
SMIL NOS(O)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Smeltepunkt ∼210°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN3260
Beilstein 956566
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Formel vægt 113.09
Procent renhed 0.97
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine-O-sulfonic acid