Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxylamine-O-sulfonic acid |
| Navn note | 0.97 |
| Smeltepunkt | 210.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.97 |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2NOSO3H |
| Mængde | 25 g |
| Fieser | 01,481; 02,217; 03,156; 04,256; 05,343; 06,290; 08,250; 09,245; 10,207; 15,17 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydroxylamine-O-sulfonic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.