Få mere at vide
Hydroxylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 18002130
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
18002130 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18002130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9437055G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Mængde 5 g
Molekylær formel ClH4NO
Synonym Hydroxylamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, hydrochloride (8CI, 9CI), Hydroxyamine hydrochloride, Hydroxyammonium chloride, Hydroxylamine chloride, Hydroxylamine chlorohydrate, Hydroxylammonium chloride, Oxammonium hydrochloride, Hydroxylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
SMIL Cl.NO
IUPAC navn hydroxylamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 69.49
Formel vægt 68.9981