Få mere at vide
Hydroxylamine Hydrochloride, ReagentPlus™, Honeywell
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | NH2OH · HCl |
| FN nummer | 2923 |
| Beilstein | 3539763 |
| Formel vægt | 69.49g/mol |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | ReagentPlus |
| Tæthed | 1.67g/mL at 25°C |