Få mere at vide
Hydroxylamine hydroChloride, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685820 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15685820 100 g 100g
15605830 500 g 500g
15695820 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15685820 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 55460100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 5470-11-1
Molekylær formel ClH4NO
Molekylvægt (g/mol) 69.49
MDL nummer MFCD00051089
InChI nøgle WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC navn hydroxylamine hydrochloride
SMIL Cl.NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine hydrochloride
Mængde 100 g
Lineær formel NH2OH · HCl
FN nummer UN2923
Beilstein 3539763
Formel vægt 69.49g/mol
Procent renhed ≥99% (RT)
Tæthed 1.67g/mL at 25°C