Få mere at vide
Hydroxylamine Hydrochloride, BAKER ANALYZED™ ACS Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13245413 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13245413 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 13245413 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 219601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
    Velegnet til kviksølvbestemmelse
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Molekylær formel ClH4NO
MDL nummer MFCD00051089
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI nøgle WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.NO
IUPAC navn hydroxylamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formel vægt 69.49
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.67kg