Få mere at vide
Hydroxylamine hydrochloride, ACS reagent
Artikelnummer. p-145683 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10361731
Brand: Thermo Scientific Acros 412051000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5470-11-1
Molekylær formel ClH4NO
Molekylvægt (g/mol) 69.49
MDL nummer MFCD00051089
InChI nøgle WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC navn hydroxylamin;hydrochlorid
SMIL Cl.NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt 155°C to 158°C
Navn note 96+%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 100 g
Lineær formel H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15, 4867
Opløselighedsinformation Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Formel vægt 69.49
Procent renhed ≥96.0%
Grad ACS-reagens
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0.05% max
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.