Få mere at vide
Hydroxylaminhydrochlorid, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11314184
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314184 250 g 250g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314184 Leverandør Scharlab Leverandørnr. HI02150250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes i analytisk kemi, som et stærkt reduktionsmiddel og i syntese af organiske produkter. Scharlab Hydroxylaminhydrochlorid, ACS-reagenskvalitet bruges også til syntese af oximer, til adskillelse og identifikation af tellur og selen og til bestemmelse af guld.
  • Synonymer: Hydroxylammoniumchlorid
  • Molekylformel: NH2OH• HCl
  • Molmasse: 69,49 g/mol
  • CAS: 5470-11-1
  • EIN ECS nr.: 226-798-2
Tekniske data
Smeltepunkt 159 °C
CAS 5470-11-1
pH 2,5 – 4,0 (5%, vand)
Mængde 250 g
Molekylær formel ClH4NO
MDL nummer MFCD00051089
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI nøgle WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.NO
IUPAC navn hydroxylaminhydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formel vægt 69,49 g/mol
Grad ACS-reagens
Identifikation Består Test (IR-spektrum)
Tab ved tørring 0,1% maks (105 °C)
Rester efter tænding 0,01% max
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamin hydrochlorid, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302+H312-Farlig ved indtagelse eller hudkontakt
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i