Få mere at vide
Hydroxylaminhydrochlorid, ACS, 96+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Smeltepunkt | 152 °C |
| Navn note | Til analyse af ACS-reagensen |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Surt |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvid solid |
| Analyseprocentområde | >96% |
| Show More |