Få mere at vide
Hydroxylaminhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11478356
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478356 250 g 250g
11458880 100 g 100g
11468880 500 g 500g
11468356 1000 g 1000g
11488356 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15398.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69,49 g/mol
Hydroxylaminhydrochlorid er en monomoaminoxidasehæmmer. Det bruges til at fremstille oximer og hydroxminsyrer i organisk syntese. Det virker som en copolymerisationsinhibitor. Det kan bruges til at fjerne brom og polybromid fra en opløsning under ekstraktion af lignin fra lignocelluloseholdig biomasse. Det er et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af lægemidler og agrokemikalier. Det spiller en afgørende rolle i gummi- og plastindustrien som en antioxidant, en vulkaniseringsaccelerator og en radikal scavenger. Det bruges også som farvestabilisator og emulsionsadditiv i farvefilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydroxylaminhydrochlorid er en monomoaminoxidasehæmmer. Det bruges til at fremstille oximer og hydroxminsyrer i organisk syntese. Det virker som en copolymerisationsinhibitor. Det kan bruges til at fjerne brom og polybromid fra en opløsning under ekstraktion af lignin fra lignocelluloseholdig biomasse. Det er et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af lægemidler og agrokemikalier. Det spiller en afgørende rolle i gummi- og plastindustrien som en antioxidant, en vulkaniseringsaccelerator og en radikal scavenger. Det bruges også som farvestabilisator og emulsionsadditiv i farvefilm.
Opløselighed Opløseligt i vand, alkohol
, methanol og glycerol.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, phosphorpentachlorid, calcium og vandfrit kobber(II)sulfat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5470-11-1
Molekylær formel ClH4NO
Molekylvægt (g/mol) 69.49
MDL nummer MFCD00051089
InChI nøgle WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC navn hydroxylamin;hydrochlorid
SMIL Cl.NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt 152 °C (død)
pH 3.6
Mængde 250 g
Lineær formel NH2OH·HCl
FN nummer UN2923
Beilstein 3539763
Merck Index 14,4828
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, methanol og glycerol.
Formel vægt 69.49
Procent renhed 99%
Lugt Surt
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.67
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine hydrochloride