Få mere at vide
Hydroxylaminhydrochlorid, 99%
Beskrivelse
Hydroxylaminhydrochlorid er en monomoaminoxidasehæmmer. Det bruges til at fremstille oximer og hydroxminsyrer i organisk syntese. Det virker som en copolymerisationsinhibitor. Det kan bruges til at fjerne brom og polybromid fra en opløsning under ekstraktion af lignin fra lignocelluloseholdig biomasse. Det er et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af lægemidler og agrokemikalier. Det spiller en afgørende rolle i gummi- og plastindustrien som en antioxidant, en vulkaniseringsaccelerator og en radikal scavenger. Det bruges også som farvestabilisator og emulsionsadditiv i farvefilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hydroxylaminhydrochlorid er en monomoaminoxidasehæmmer. Det bruges til at fremstille oximer og hydroxminsyrer i organisk syntese. Det virker som en copolymerisationsinhibitor. Det kan bruges til at fjerne brom og polybromid fra en opløsning under ekstraktion af lignin fra lignocelluloseholdig biomasse. Det er et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af lægemidler og agrokemikalier. Det spiller en afgørende rolle i gummi- og plastindustrien som en antioxidant, en vulkaniseringsaccelerator og en radikal scavenger. Det bruges også som farvestabilisator og emulsionsadditiv i farvefilm.
Opløselighed Opløseligt i vand, alkohol
, methanol og glycerol.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, phosphorpentachlorid, calcium og vandfrit kobber(II)sulfat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 152 °C (død) |
| pH | 3.6 |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | NH2OH·HCl |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 3539763 |
| Merck Index | 14,4828 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkohol, methanol og glycerol. |
| Formel vægt | 69.49 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydroxylamine hydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine, hydrochloride