Få mere at vide
Hydroxylamine hydroChloride, ≥99% (RT), for AAS, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15675820 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15675820 50 g 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15675820 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 5545950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine hydrochloride
CAS 5470-11-1
Mængde 50 g
Molekylær formel ClH4NO
Lineær formel NH2OH · HCl
MDL nummer MFCD00051089
FN nummer UN2923
Beilstein 3539763
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI nøgle WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.NO
IUPAC navn hydroxylamine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formel vægt 69.49g/mol
Procent renhed ≥99% (RT)
Tæthed 1.67g/mL at 25°C