Få mere at vide
Hydroxylaminhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 10245840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10245840 1 kg 1kg
10124380 100 g 100g
10184420 500 g 500g
15204664 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10245840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170360010
 Begrænset vare
På lager
Hydroxylaminhydrochlorid, 97%, Mængde: 1 kg, CAS: 5470-11-1, hvid, smeltepunkt: 155 grader. C til 158 grader. C, molekylærformel: H3NO. HCl, molekylvægt: 69,49, Emballage: Plastikflaske, Procentuelle renhed: 97% | CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5470-11-1
Molekylær formel ClH4NO
Molekylvægt (g/mol) 69.49
MDL nummer MFCD00051089
InChI nøgle WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC navn hydroxylamin;hydrochlorid
SMIL Cl.NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt 155 °C til 158 °C
Navn note 97%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15,4867
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 560 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, methanol, glycerol, propylenglycol, uopløselig i kold ether
Formel vægt 69.49
Procent renhed 97%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske