Få mere at vide
Hydroxylaminhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 10184420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10184420 500 g 500g
10124380 100 g 100g
10245840 1 kg 1kg
15204664 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10184420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170365000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Hydroxylaminhydrochlorid, 97%, Mængde: 1 kg, CAS: 5470-11-1, hvid, smeltepunkt: 155 grader. C til 158 grader. C, molekylærformel: H3NO. HCl, molekylvægt: 69,49, Emballage: Plastikflaske, Procentuelle renhed: 97% | CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5470-11-1
Molekylær formel ClH4NO
Molekylvægt (g/mol) 69.49
MDL nummer MFCD00051089
InChI nøgle WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC navn hydroxylamin;hydrochlorid
SMIL Cl.NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt 155°C to 158°C
Navn note 97%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15,4867
Opløselighedsinformation Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Formel vægt 69.49
Procent renhed 97%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine, hydrochloride