Få mere at vide
Hydroxylamine Hydrochloride-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxylamine Hydrochloride-15N |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1+1 |
| Formel vægt | 69.9952 |