Få mere at vide
Hydroxylamin HCl, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11433085 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11433085 100 g
1 options
Artikelnummer. 11433085 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521365025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxylamine HCl
CAS 5470-11-1
Mængde 100 g
Molekylær formel ClH4NO
MDL nummer MFCD00051089
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI nøgle WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.NO
IUPAC navn hydroxylaminhydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formel vægt 69.49