Få mere at vide
Hydroxylamin-d3 DCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxylamine-d3 Hydrochloride-d |
| CAS | 15588-23-5 |
| Molekylær formel | Cl D . D3 N O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Hydrochloric acid-d, compd. with hydroxylamine-d3 (1:1) (9 CI), Hydroxyl-d-amine-d2, hydrochloride-d (6 CI), Hydroxylamine-d3, hydrochloride-d (7 CI, 9 CI), Hydroxylamine-d3 DCl, Trideuteriohydroxylamine deuterochloride, Hydroxylamine hydrochloride D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/ClHH3NO/c;1-2/h1H;2 H,1H2/i;1D2,2 D/hD |
| SMIL | [2 H]Cl.[2 H]ON([2 H])[2 H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.516 |
| Formel vægt | 73,023 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% kemisk renhed |