Få mere at vide
Hydroxyguanidinsulfat, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Reagerer med nitrogenoxid og danner et addukt, som er en potent og stabil vasodilator
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyguanidine sulfate |
| CAS | 6345-29-5 |
| Smeltepunkt | 132°C to 134°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | CH5N3O·0.5H2SO4 |
| MDL nummer | MFCD00042033 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 124.11 |
| Fysisk form | Krystaller |