Få mere at vide
Hydroxyflutamide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31004217
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10g
1g
250mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31004217 5 g 5g
30990747 250 mg 250mg
31004216 100 mg 100mg
30994862 1 g 1g
30999202 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31004217 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD129955g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxyflutamide
CAS 52806-53-8
Molekylær formel C11H11F3N2O4
MDL nummer MFCD00563126
Mængde 5 g
SMIL CC(C)(O)C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 292.21
Procent renhed 98%