Få mere at vide
α-Hydroxyetizolam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Hydroxyetizolam |
| CAS | 64546-10-7 |
| Molekylær formel | C17 H15 Cl N4 O S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | , (2-Chlorophenyl)-α,9-dimethyl-6H-Thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]diazepine-2-methanol, 4-(2-Chlorophenyl)-α,9-dimethyl-6H-Thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-2-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClN4OS/c1-9(23)14-7-12-16(11-5-3-4-6-13(11)18)19-8-15-21-20-10(2)22(15)17(12)24-14/h3-7,9,23H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(O)c1cc2C(=NCc3nnc(C)n3c2s1)c4ccccc4Cl |
| IUPAC navn | 1-[7-(2-chlorophenyl)-13-methyl-3-thia-1,8,11,12-tetrazatricyclo[8.3.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentaen-4-yl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.845 |
| Formel vægt | 358.066 |