Få mere at vide
Hydroxyethylthio Propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyethylthio Propanol |
| CAS | 6713-03-7 |
| Molekylær formel | C5H12O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-[(2-Hydroxyethyl)thio]-2-propanol, 1-[(2-Hydroxyethyl)sulfanyl]propan-2-ol, SHP 100, SHP 100 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2S/c1-5(7)4-8-3-2-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CC(O)CSCCO |
| IUPAC navn | 1-(2-hydroxyethylsulfanyl)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.21 |
| Formel vægt | 136.0558 |