Få mere at vide
Hydroxyethylsalicyl, LoGiCal
Artikelnummer. 30458908
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458908 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458908 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0112.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
CAS 87-28-5
Analyt- eller komponentnavne Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Hydroxyethyl Salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monosalicylate (8CI), 2-Hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxyethyl salicylate, Espirosal, Ethylene glycol salicylate, GL 7, Glycol monosalicylate, Glycol salicylate, Glysal, Monoglycol salicylate, Norgesic, Rheumacyl, Saliment, Sarocol, Spirosal, beta-Hydroxyethyl salicylate
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
Løsningstype Fedt
SMIL OCCOC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn 2-hydroxyethyl 2-hydroxybenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 182,0579 g/mol