Få mere at vide
Hydroxydehydro Nifedipine Carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxydehydro Nifedipine Carboxylate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O7/c1-8-12(16(22)25-2)13(14(15(20)21)10(7-19)17-8)9-5-3-4-6-11(9)18(23)24/h3-6,19H,7H2,1-2H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 346.0801 |