Få mere at vide
Hydroxycotinine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411199
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16411199 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16411199 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113239
MedChemExpress Hydroxycotinine is the main nicotine metabolite detected in smokers urine.
Hydroxycotinine is the main nicotine metabolite detected in smokers urine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxycotinine
CAS 34834-67-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12N2O2
Mængde 1 mg
SMIL O=C1N(C)[C@H](C2=CC=CN=C2)C[C@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Formel vægt 192.21
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation