Få mere at vide
Hydroxycitric Acid (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxycitric Acid |
| CAS | 6205-14-7 |
| Molekylær formel | C6H8O8 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-C-Carboxy-2-deoxypentaric Acid, 1,2-Dihydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic Acid, Regulator |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O8/c7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11/h3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | OC(C(O)C(C(O)=O)(O)CC(O)=O)=O |
| IUPAC navn | 6205-14-7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.12 |
| Formel vægt | 208.02 |