Få mere at vide
Hydroxychloroquinsulfat, 98%
Artikelnummer. 10646271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10646271 25 g Glasflaske 25g
10209543 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263010250
 Begrænset vare
På lager
Hydroxychloroquinsulfat, CAS # 747-36-4, er en kemisk forbindelse med antiparasitiske, antivirale og antireumatiske virkninger. | CAS: 747-36-4 | C18H26ClN3O·H2SO4 | 433,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Hydroxychloroquinsulfat viser antimalariaaktivitet mod malariaparasitter hovedsageligt i den intra-erythrocytiske fase af dets livscyklus. Det virker ved at hæmme hæmpolymerasen inde i parasitternes fødevakuole
  • Det viser en hæmmende aktivitet i autofagi, der forhindrer lysosomfusionen med autofagosomet
  • Nogle undersøgelser viste, at hydroxychloroquinsulfat på grund af dets antivirale aktivitet kan begrænse HIV-infektion in vitro
Applikationer
  • Hydroxychloroquinsulfat udviser antivirale og anti-reumatiske aktiviteter
  • In vitro og in vivo eksperimenter er blevet udført for at undersøge rollen af hydroxychloroquin sulfat i behandlingen af SARS-CoV-2 sygdom
  • Hydroxychloroquinsulfat kan bruges i immunfluorescensassays til at evaluere de antivirale mekanismer ved dengue-virus-2-infektion. I denne sygdom kan denne forbindelse aktivere det medfødte immunrespons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 747-36-4
Molekylær formel C18H26ClN3O·H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 433.96
MDL nummer MFCD00078203
InChI nøgle JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxychloroquine sulfate, hydroxychloroquine sulphate, ercoquin, plaquinol, toremonil, 2-4-7-chloroquinolin-4-yl amino pentyl ethyl amino ethanol sulfate, hydroxychloroquine sulfate usp, plaquenil tn, hydroxychloroquine; sulfuric acid, dsstox_cid_27788
PubChem CID 12947
IUPAC navn 2-[4-[(7-chlorquinolin-4-yl)amino]pentylethylamino]ethanol;svovlsyre
SMIL CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxychloroquine sulfate
Smeltepunkt 240,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 2% maks. (105 °C, 2 timer.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.98
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 4857
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol, kloroform, ether, acetone og eddikesyre
Formel vægt 433.96
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxychloroquine sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxychloroquine sulphate