Få mere at vide
Hydroxychloroquin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30136212
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136212 50 mg
30011682 10 mg
30005822 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH90531050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1449223-88-4
Molekylær formel C18 H26 Cl N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 351.87
Synonym Hydroxychloroquine Impurity B
IUPAC navn 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)pentan-1-aminoxid
SMIL CC[N+]([O-])(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxychloroquine N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26ClN3O2/c1-3-22(24,11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formel vægt 351.1714
Procent renhed >95%