Få mere at vide
Hydroxychloroquine-d4 Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxychloroquine-d4 Sulfate |
| CAS | 1216432-56-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 2H4 H22 Cl N3 O . H2 O4 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]-1,1,2,2-tetradeuteriopentyl]-ethylamino]ethanol sulfate, 7-Chloro-4-[5-(N-ethyl-N-2-hydroxyethylamino)-4,4,5,5-tetradeuterio-2-pentyl]aminoquinoline sulfate, Hydroxychloroquine D4 sulfate (4,4,5,5-tetradeuteriopent-2-yl) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)/i4D2,10D2; |
| SMIL | [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])N(CC)CCO.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[[4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-1,1,2,2-tetradeuteriopentyl]-ethylamino]ethanol;sulfuric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.97 |
| Vis mere |