Få mere at vide
Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one), LoGiCal
Artikelnummer. 30458373
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458373 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458373 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0254.37
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
CAS 1391054-00-4
Analyt- eller komponentnavne Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H23 Cl N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9,14,25H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26)
Løsningstype Fedt
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CCl
IUPAC navn 5-[5-(2-chlor-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 390.86
Mængde 10 mg
Formel vægt 390,1459 g/mol