Få mere at vide
Hydroxycarbamid, Mikromol™
Artikelnummer. 18061820
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18061820 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061820 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0895.000250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Hydroxycarbamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxycarbamide
CAS 127-07-1
Analyt- eller komponentnavne Hydroxycarbamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C H4 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Hydroxyurea, Biosupressin, Carbamohydroxamic Acid, Carbamoyl Oxime, Cytodrox, Droxia, HU, Hidrix, Hydrea, Hydreia, Hydroxycarbamide, Hydroxycarbamine, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxylurea, Hydura, Hydurea, Litaler, Litalir, N-Carbamoylhydroxylamine, NCI C04831, NSC 32065, Oxyurea, SK 22591, SQ 1089
InChI formel InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
SMIL NC(=O)NO
IUPAC navn hydroxyurea
Molekylvægt (g/mol) 76.05
Mængde 250 mg
Formel vægt 76,0273 g/mol