Få mere at vide
Hydroxybupropion, Lipomed
Beskrivelse
Hydroxybupropion
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Hydroxybupropion |
| CAS | 92264-81-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (±)-Hydroxybupropion |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 Cl N O2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | CC(NC(C)(C)CO)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino]propan-1-one |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.74 |
| Vis mere |