missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydroxybupropion, Lipomed
Descripción
Hydroxybupropion
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Hydroxybupropion |
| CAS | 92264-81-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (±)-Hydroxybupropion |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 Cl N O2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | CC(NC(C)(C)CO)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino]propan-1-one |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.74 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?