Få mere at vide
Hydroxyapatite, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyapatite (synthetic) |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10 |
| Formel vægt | 501.676 |