Få mere at vide
Hydroxyalbendazol, TRC
Artikelnummer. 30136533
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136533 50 mg
30134074 25 mg
30011872 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136533 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH79720550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107966-05-2
Molekylær formel C12H15N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 281.33
Synonym [5-[(3-Hydroxypropyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester
IUPAC navn methyl N-[5-(3-hydroxypropylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(SCCCO)ccc2[nH]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxyalbendazole
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-18-12(17)15-11-13-9-4-3-8(7-10(9)14-11)19-6-2-5-16/h3-4,7,16H,2,5-6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
Formel vægt 281.0834