Få mere at vide
Hydroxyacetone, TRC
Artikelnummer. 30401495
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30401495 10 g
1 options
Artikelnummer. 30401495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH73996010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxyacetone
CAS 116-09-6
Molekylær formel C3 H6 O2
Mængde 10 g
Synonym Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxy-2-acetone, 1-Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxyacetone, 2-Oxopropanol, Acetol, Acetone alcohol, Acetylcarbinol, Acetylmethanol, Hydroxyacetone, Hydroxymethyl Methyl Ketone, Hydroxypropanone, NSC 102497, Rongal 5242, α-Hydroxyacetone
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
SMIL CC(=O)CO
IUPAC navn 1-hydroxypropan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Formel vægt 74.0368