Få mere at vide
Hydroxy Urea-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyurea-15N |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)/i3+1 |
| Formel vægt | 77.0243 |