Få mere at vide
Hydroxy Tyrosol a-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Tyrosol alpha-Acetate |
| CAS | 69039-02-7 |
| Molekylær formel | C10 H12 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzenediol, 4-[2-(acetyloxy)ethyl]-, 4-[2-(Acetyloxy)ethyl]-1,2-benzenediol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl acetate, 4-(2-Acetoxyethyl)-1,2-dihydroxybenzene, Hydroxytyrosol acetate, Hydroxytyrosol α-acetate, Hydroxy tyrosol α-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(11)14-5-4-8-2-3-9(12)10(13)6-8/h2-3,6,12-13H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)OCCc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.0736 |